Natriumtrifluormethansulfonat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Natriumsalz

M59696602
MOLEM59696602EA 0 EUR
MOLEM59696602
Natriumtrifluormethansulfonat
Natriumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃NaO₃S
Molecular Weight: 172,06 g/mol
MDL: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR