Monensin Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
M59948408
MOLEM59948408EA 0 EUR
MOLEM59948408
Monensin Natriumsalz
Monensin monosodium salt
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077826
CAS-Nummer: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II