5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Mercapto-1-methyltetrazole
M60268824
MOLEM60268824EA
0
EUR
MOLEM60268824
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazol
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Formel:
C₂H₄N₄S Molecular Weight: 116,14 g/mol |
MDL:
MFCD00037317 CAS-Nummer: 13183-79-4 EINECS: 236-132-2 |