(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-(+)-BINAP
M60347605
MOLEM60347605EA
0
EUR
MOLEM60347605
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel:
C₄₄H₃₂P₂ Molecular Weight: 622,69 g/mol Schmelzpunkt: 239…242 °C |
MDL:
MFCD00010805 CAS-Nummer: 76189-55-4 Merck Index: 13,01223 |