Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M60375840
MOLEM60375840EA
0
EUR
MOLEM60375840
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Molecular Weight: 228,2 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003390 CAS-Nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |