1,2,4-Triazol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1,2,4-1H-Triazol

M60612820
MOLEM60612820EA 0 EUR
MOLEM60612820
1,2,4-Triazol
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69.07 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00005228
CAS-Nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR