6-Methylchinoxalin
Lieferant: Molekula
Achtung
M60756570
MOLEM60756570EA 0 EUR
MOLEM60756570
6-Methylchinoxalin
6-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
MDL: MFCD00041001
CAS-Nummer: 6344-72-5