(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
D(-)-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol
M61082020
MOLEM61082020EA
0
EUR
MOLEM61082020
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75,11 g/mol Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa) Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00064413 CAS-Nummer: 35320-23-1 |