4,6-Dichlorpyrimidin

Lieferant: Molekula

M61506519
MOLEM61506519EA 0 EUR
MOLEM61506519
4,6-Dichlorpyrimidin
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148,98 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Dichte: 1,734 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006109
CAS-Nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR