2,6-Lutidin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine

M61616854
MOLEM61616854EA 0 EUR
MOLEM61616854
2,6-Lutidin
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 143,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR