Bismarckbraun G
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1,3-Bis(2,3-diaminophenylazo)benzol Dihydrochlorid, 4,4'-[1,3-Phenylenbis(azo)]bisbenzol-1,3-diamin Dihydrochlorid, Bismarckbraun Y
M61849094
MOLEM61849094EA
0
EUR
MOLEM61849094
Bismarckbraun G
Bismarckbraun G
Formel:
C₁₈H₁₈N8·2HCl Molecular Weight: 419,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012977 CAS-Nummer: 10114-58-6 EINECS: 233-314-3 Merck Index: 12,01294 |