4-Piperidinol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin
M62073637
MOLEM62073637EA 0 EUR
MOLEM62073637
4-Piperidinol
4-Piperidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Flammpunkt: <100 °C
MDL: MFCD00005999
CAS-Nummer: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8,III