2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Fluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2-Fluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid
M62132853
MOLEM62132853EA
0
EUR
MOLEM62132853
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈ClFN₂ Molecular Weight: 162,59 g/mol |
MDL:
MFCD00012927 CAS-Nummer: 2924-15-4 EINECS: 220-885-9 |