2-Brom-6-formylpyridin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
M62552937
MOLEM62552937EA 0 EUR
MOLEM62552937
2-Brom-6-formylpyridin
2-Brom-6-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Molecular Weight: 186,01 g/mol
MDL: MFCD02683546
CAS-Nummer: 34160-40-2