1-Methylxanthin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-Methyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-1-methyl-1H-purin-2,6-dion, 1-Methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-1-methylpurin, 1-Methyl-2,6(1H,3H)-purindion, 1-Methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion
M62653874
MOLEM62653874EA
0
EUR
MOLEM62653874
1-Methylxanthin
1-Methylxanthin
Formel:
C₆H₆N₄O₂ Molecular Weight: 166,14 g/mol |
MDL:
MFCD00005561 CAS-Nummer: 6136-37-4 EINECS: 228-108-5 |