Triethyl-2-phosphonopropionat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
M62899313
MOLEM62899313EA
0
EUR
MOLEM62899313
Triethyl-2-phosphonopropionat
Triethyl-2-phosphonopropionat
Formel:
C₉H₁₉O₅P Molecular Weight: 238,22 g/mol |
MDL:
MFCD00009159 CAS-Nummer: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |