3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-(2,5-Dichlor-3-thienyl)-1-ethanon
M62999126
MOLEM62999126EA 0 EUR
MOLEM62999126
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Formel: C₆H₄Cl₂OS
Molecular Weight: 195,07 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
MDL: MFCD00014522
CAS-Nummer: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3