(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2,4-D
M63113303
MOLEM63113303EA 0 EUR
MOLEM63113303
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Molecular Weight: 221,04 g/mol
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004300
CAS-Nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825