3-Hydroxy-2-nitropyridin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Nitro-3-pyridinol
M63119725
MOLEM63119725EA
0
EUR
MOLEM63119725
3-Hydroxy-2-nitropyridin
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140,1 g/mol Schmelzpunkt: 70 °C |
MDL:
MFCD00006258 CAS-Nummer: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |