Glycerin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol

M63186664
MOLEM63186664EA 0 EUR
MOLEM63186664
Glycerin
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,6 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR