Inosin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
M63240440
MOLEM63240440EA
0
EUR
MOLEM63240440
Inosin
Inosin
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Molecular Weight: 268,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066770 CAS-Nummer: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 |