Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
M63336936
MOLEM63336936EA 0 EUR
MOLEM63336936
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Formel: C₄H₉NO₂·HCl
MDL: MFCD00038876
CAS-Nummer: 13515-93-0
EINECS: 236-853-2