2-Aminopyrimidin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Pyrimidin-2-ylamin
M63590011
MOLEM63590011EA 0 EUR
MOLEM63590011
2-Aminopyrimidin
2-Aminopyrimidin
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006089
CAS-Nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4