Thiosalicylsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
M63776863
MOLEM63776863EA 0 EUR
MOLEM63776863
Thiosalicylsäure
Thiosalicylsäure
Formel: C₇H₆O₂S
Molecular Weight: 154.19 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 165…166 °C
Dichte: 1.489 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004836
CAS-Nummer: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9
Merck Index: 12,09498