2-Pyrazincarbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Pyrazincarbonsäure, Pyrazin-2-carbonsäure
M63860697
MOLEM63860697EA 0 EUR
MOLEM63860697
2-Pyrazincarbonsäure
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Molecular Weight: 124,1 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00006130
CAS-Nummer: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143