9-Hydroxyfluoren
Lieferant: Molekula
Synonyme: 9-Fluorenol
M63880451
MOLEM63880451EA 0 EUR
MOLEM63880451
9-Hydroxyfluoren
9-Hydroxyfluoren
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 152…157 °C
Dichte: 1.151 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001135
CAS-Nummer: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0