3,5-Difluorphenol

Lieferant: Molekula

M64033130
MOLEM64033130EA 0 EUR
MOLEM64033130
3,5-Difluorphenol
3,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,566 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002255
CAS-Nummer: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR