(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
M64295631
MOLEM64295631EA
0
EUR
MOLEM64295631
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₀H₂₀ClOP Molecular Weight: 342,8 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C |
MDL:
MFCD00011800 CAS-Nummer: 4009-98-7 EINECS: 223-664-5 |