(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetamide
M64453975
MOLEM64453975EA 0 EUR
MOLEM64453975
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
MDL: MFCD00017145
CAS-Nummer: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0