Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Lieferant: Molekula
M65000587
MOLEM65000587EA
0
EUR
MOLEM65000587
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Formel:
C₁₄H₈O₅ Molecular Weight: 256,21 g/mol |
MDL:
MFCD00001203 CAS-Nummer: 81-54-9 EINECS: 201-359-8 |