2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin

Lieferant: Molekula
Achtung

M65095899
MOLEM65095899EA 0 EUR
MOLEM65095899
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29,3 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127867
CAS-Nummer: 49845-33-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR