2-Hydroxycyclohexanon dimer
Lieferant: Molekula
M65156295
MOLEM65156295EA 0 EUR
MOLEM65156295
2-Hydroxycyclohexanon dimer
2-Hydroxycyclohexanon dimer
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 228,28 g/mol
MDL: MFCD00151157
CAS-Nummer: 30282-14-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III