1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Lieferant: Molekula
M65396606
MOLEM65396606EA 0 EUR
MOLEM65396606
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 136,85 °C
MDL: MFCD00005961
CAS-Nummer: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III