3-Nitrobenzylalkohol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (3-Nitrophenyl)methanol

M65573172
MOLEM65573172EA 0 EUR
MOLEM65573172
3-Nitrobenzylalkohol
3-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…27 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007273
CAS-Nummer: 619-25-0
EINECS: 210-588-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR