4-Methoxysalicylaldehyd

Lieferant: Molekula

M65586515
MOLEM65586515EA 0 EUR
MOLEM65586515
4-Methoxysalicylaldehyd
4-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 124 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Dichte: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003327
CAS-Nummer: 673-22-3
EINECS: 211-604-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR