4-Hydroxybenzylalkohol

Lieferant: Molekula

M65589232
MOLEM65589232EA 0 EUR
MOLEM65589232
4-Hydroxybenzylalkohol
4-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004658
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR