Ethyl-2-chloracetoacetat

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Chloracetessigsäureethylester, 2-Chlor-3-oxobuttersäureethylester

M65607084
MOLEM65607084EA 0 EUR
MOLEM65607084
Ethyl-2-chloracetoacetat
Ethyl-2-chloracetoacetat
Formel: C₆H₉ClO₃
Molecular Weight: 164,59 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00009141
CAS-Nummer: 609-15-4
EINECS: 210-180-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR