6-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
M65638498
MOLEM65638498EA
0
EUR
MOLEM65638498
6-Hydroxynicotinsäure
6-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: 304…306 °C |
MDL:
MFCD00006277 CAS-Nummer: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |