1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
M65975104
MOLEM65975104EA
0
EUR
MOLEM65975104
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,18 g/mol |
MDL:
MFCD00010214 CAS-Nummer: 4746-97-8 |