ω,3-Dibromacetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,3'-Dibromacetophenon, 2-Brom-1-(3-bromphenyl)-1-ethanon, 3-Bromphenacylbromid, α,3-Dibromacetophenon
M66449379
MOLEM66449379EA 0 EUR
MOLEM66449379
ω,3-Dibromacetophenon
ω,3-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molecular Weight: 277,94 g/mol
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00082698
CAS-Nummer: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II