(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyltriphenylphosphonium bromide
M66589242
MOLEM66589242EA
0
EUR
MOLEM66589242
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid
(Ethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₀H₂₀BrP Molecular Weight: 371,26 g/mol Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011838 CAS-Nummer: 1530-32-1 EINECS: 216-223-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |