Lanthan(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Lieferant: Molekula
M66937880
MOLEM66937880EA 0 EUR
MOLEM66937880
Lanthan(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Lanthan(III)trifluormethansulfonat Hydrat
Formel: C₃F₉LaO₉S₃·H₂O
Molecular Weight: 604,13 g/mol
CAS-Nummer: 34629-21-5