3,4-Dimethoxyphenethylamin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
M66970771
MOLEM66970771EA
0
EUR
MOLEM66970771
3,4-Dimethoxyphenethylamin
3,4-Dimethoxyphenethylamin
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181,23 g/mol |
MDL:
MFCD00008188 CAS-Nummer: 120-20-7 EINECS: 204-376-9 |