(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylacetic acid
M67228270
MOLEM67228270EA 0 EUR
MOLEM67228270
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
(4-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004345
CAS-Nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4