2-Phenylindol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Phenyl-1H-indole
M67315784
MOLEM67315784EA
0
EUR
MOLEM67315784
2-Phenylindol
2-Phenylindol
Formel:
C₁₄H₁₁N Molecular Weight: 193,25 g/mol Siedepunkt: 420 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 186…187 °C |
MDL:
MFCD00005608 CAS-Nummer: 948-65-2 EINECS: 213-436-3 |