2-Methylbenzoxazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Methyl-1,3-benzoxazol
M68142081
MOLEM68142081EA 0 EUR
MOLEM68142081
2-Methylbenzoxazol
2-Methylbenzoxazole
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005771
CAS-Nummer: 95-21-6
EINECS: 202-399-9