(3-Hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxyphenylacetic acid
M68216068
MOLEM68216068EA 0 EUR
MOLEM68216068
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure
(3-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004337
CAS-Nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4