2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion

Lieferant: Molekula

Synonyme: Dipivaloylmethan

M68251643
MOLEM68251643EA 0 EUR
MOLEM68251643
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 184,28 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008848
CAS-Nummer: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR