3,4-Difluorphenol

Lieferant: Molekula
Achtung

M68493986
MOLEM68493986EA 0 EUR
MOLEM68493986
3,4-Difluorphenol
3,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
MDL: MFCD00010315
CAS-Nummer: 2713-33-9
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR