Homophthalsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid

M68511661
MOLEM68511661EA 0 EUR
MOLEM68511661
Homophthalsäure
Homophthalsäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
MDL: MFCD00004326
CAS-Nummer: 89-51-0
EINECS: 201-913-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR